P53608
2-Propylphenol
98%
Sinonimo/i:
o-Propylphenol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.527 (lit.)
P. eboll.
224-226 °C (lit.)
Densità
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCc1ccccc1O
InChI
1S/C9H12O/c1-2-5-8-6-3-4-7-9(8)10/h3-4,6-7,10H,2,5H2,1H3
LCHYEKKJCUJAKN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- A ligand to prepare iridium complex for the study of equilibria between iridium hydride alkylidene structures and their corresponding hydride olefin isomers.
- A model compound in the study of Pt/C-catalyzed H-D exchange reactions of aromatic compounds using D2O.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93 °C - closed cup