Documenti fondamentali
77102
Sigma-Aldrich
4-Pentylphenol
≥98.0% (GC)
Scegli un formato
10 G
72,90 €
72,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
72,90 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H16O
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.24
Beilstein:
1364424
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
72,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
solid
Densità
0.960 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H16O/c1-2-3-4-5-10-6-8-11(12)9-7-10/h6-9,12H,2-5H2,1H3
ZNPSUQQXTRRSBM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Takashi Isobe et al.
Archives of toxicology, 91(11), 3543-3550 (2017-05-14)
4-tert-Octylphenol (4-tOP) is an endocrine-disrupting chemical. It is mainly metabolized into glucuronide by UDP-glucuronosyltransferase (UGT) enzymes in humans. The purpose of this study was to assess inter-individual variability in and the possible roles of UGT isoforms in hepatic 4-tOP glucuronidation
Marta Pastor-Belda et al.
Food chemistry, 221, 76-81 (2016-12-17)
Magnetic solid phase extraction (MSPE) with cobalt ferrite nanoparticles coated with oleic acid is described for the determination of alkylphenols (APs), 4-tert-butylphenol (TBP), 4-pentylphenol (PP), 4-hexylphenol (HP), 4-tert-octylphenol (TOP), 4-n-octylphenol (OP) and 4-nonylphenol (NP) in baby foods using gas chromatography