P40204
Phthalimidoacetaldehyde diethyl acetal
99%
Sinonimo/i:
N-(2,2-Diethoxyethyl)phthalimide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H17NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
powder
Punto di fusione
72-74 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(CN1C(=O)c2ccccc2C1=O)OCC
InChI
1S/C14H17NO4/c1-3-18-12(19-4-2)9-15-13(16)10-7-5-6-8-11(10)14(15)17/h5-8,12H,3-4,9H2,1-2H3
GEFXJJJQUSEHLV-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?