528102
6-Chloronicotinoyl chloride
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
48-51 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC(=O)c1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H3Cl2NO/c7-5-2-1-4(3-9-5)6(8)10/h1-3H
FMEBIWNKYZUWFV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- [3H]imidacloprid (a candidate radioligand)
- [3H]acetamiprid
- N,N′-(1,4-phenylene)bis(6-(4-aminophenoxy) nicotinamide)
- 3-acetyl-6-chloropyridine
- 1,3-dipropyl-8(6-chloro-3-pyridyl)xanthine
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges