P26406
2-Phenyl-1,3-indandione
97%
Sinonimo/i:
2-Phenyl-1H-indene-1,3(2H)-dione, Phenindione
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
144-148 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1C(c2ccccc2)C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C15H10O2/c16-14-11-8-4-5-9-12(11)15(17)13(14)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H
NFBAXHOPROOJAW-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... VKORC1(79001)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges