Vai a
I2002
1,3-Indandione
97%
Sinonimo/i:
1,3-Dioxoindan
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
46,00 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
153,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H6O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-109-7
Beilstein/REAXYS Number:
1210061
MDL number:
Assay:
97%
46,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
97%
mp
129-132 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
O=C1CC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C9H6O2/c10-8-5-9(11)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-4H,5H2
InChI key
UHKAJLSKXBADFT-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
GF97552941GF37247609GF38968666
1,3-Indandione 97%
Sigma-Aldrich
I2002
1,3-Indandione
Indium foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.009mm, temporary acrylic support, 99.8%
GF97552941
Indium
Indium foil, not light tested, 150x150mm, thickness 0.075mm, as rolled, 100%
GF37247609
Indium
Indium foil, 4mm disks, thickness 0.01mm, 99.8%
GF38968666
Indium
description
97%
description
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.009mm, temporary acrylic support, 99.8%
description
foil, not light tested, 150x150mm, thickness 0.075mm, as rolled, 100%
description
foil, 4mm disks, thickness 0.01mm, 99.8%
assay
97%
assay
≥99.8%
assay
100%
assay
99.8%
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
mp
129-132 °C (lit.)
mp
156.6 °C (lit.)
mp
156.6 °C (lit.)
mp
156.6 °C (lit.)
functional group
ketone
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)