Vai a
SML1402
TCID
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4,5,6,7-Tetrachloro-1,3-indandione, 4,5,6,7-Tetrachloro-1H-indene-1,3(2H)-dione, CID 2729042, UCH-L3 Inhibitor
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
86,80 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H2Cl4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.92
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
86,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1CC(C2=C(Cl)C(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C21)=O
InChI
1S/C9H2Cl4O2/c10-6-4-2(14)1-3(15)5(4)7(11)9(13)8(6)12/h1H2
InChI key
IDLAOWFFKWRNHB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
TCID is a cell penetrant potent and specific inhibitor of UCH-L3 (Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L3). TCID is used to distinguish between UCH-L1 and UCH-L3 activities in cells.
TCID is a cell penetrant potent and specific inhibitor of UCH-L3.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)