Documenti fondamentali
P2384
Sigma-Aldrich
Prephenic acid barium salt
≥75%
Sinonimo/i:
1-Carboxy-4-hydroxy-α-oxo-2,5-cyclohexadiene-1-propanoic acid
Scegli un formato
10 MG
244,00 €
50 MG
545,00 €
244,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
244,00 €
50 MG
545,00 €
About This Item
Formula condensata:
C10H8O6Ba
Numero CAS:
Peso molecolare:
361.49
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
244,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥75%
Stato
powder
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Ba++].OC1C=CC(CC(=O)C([O-])=O)(C=C1)C([O-])=O
InChI
1S/C10H10O6.Ba/c11-6-1-3-10(4-2-6,9(15)16)5-7(12)8(13)14;/h1-4,6,11H,5H2,(H,13,14)(H,15,16);/q;+2/p-2
XXHDQWSGCJPALI-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Intermediate in the biosynthesis of aromatic amino acids in many species.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Wirginia Krzyściak et al.
BMC microbiology, 14, 194-194 (2014-08-07)
Streptococcus mutans is known to be a primary etiological factor of dental caries, a widespread and growing disease in Polish children. Recognition of novel features determining the pathogenicity of this pathogen may contribute to understanding the mechanisms of bacterial infections.The