P10801
Perinaphthenone
97%
Sinonimo/i:
1H-Benzonaphthen-1-one, 7-Perinaphthenone, Phenalenone, Phenalone
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
153-156 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1C=Cc2cccc3cccc1c23
InChI
1S/C13H8O/c14-12-8-7-10-4-1-3-9-5-2-6-11(12)13(9)10/h1-8H
WWBGWPHHLRSTFI-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?