Documenti fondamentali
O3605
Sigma-Aldrich
1,8-Octanedithiol
≥97%
Sinonimo/i:
1,8-Dimercaptooctane
Scegli un formato
5 G
76,50 €
76,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
76,50 €
About This Item
Formula condensata:
HS(CH2)8SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.36
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
76,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.505 (lit.)
P. ebollizione
269-270 °C (lit.)
Densità
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
SCCCCCCCCS
InChI
1S/C8H18S2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h9-10H,1-8H2
PGTWZHXOSWQKCY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1,8-Octanedithiol (OCT) is an alkanedithiol, which forms a self-assembled monolayer (SAM) on a variety of metal surfaces. OCT contains linearly arranged carbon-carbon bonds (C−C) and two sulfur atoms at the end facilitating the attachment with the surface atoms of the substrates. It mainly forms an organo-metallic system, which can be used to improve the electron transport medium for a wide range of electronic applications.[1][2]
Applicazioni
OCT may be used as a processing additive that can functionalize the electrode layer to enhance the power efficiency of P3HT:PCBM solar cells.[3][4][5] It may also be used to form a SAM on gold electrodes to enhance the electrochemical properties.[6]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Adsorption of single 1, 8-octanedithiol molecules on Cu (100).
Villagomez CJ, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 18(39), 27521-27528 (2016)
Influence of Solvent Additive 1, 8-Octanedithiol on P3HT: PCBM Solar Cells.
Wang W, et al.
Advances in Functional Materials, 28(20), 1800209-1800209 (2018)
Electrochemical STM investigation of 1, 8-octanedithiol monolayers on Au (1 1 1).: Experimental and theoretical study.
Esplandiu MJ, et al.
Surface Science, 600(1), 155-172 (2006)
Efficacy of Ti O x optical spacer in bulk-heterojunction solar cells processed with 1, 8-octanedithiol.
Lee JK, et al.
Applied Physics Letters, 92(24), 220-220 (2008)
Delocalisation softens polaron electronic transitions and vibrational modes in conjugated polymers.
Kahmann S, et al.
Journal of Material Chemistry C, 6(22), 6008-6013 (2018)