42358
Dioctadecylamine
≥99.0% (NT)
Sinonimo/i:
DODA, Distearylamine
Saggio
≥99.0% (NT)
Punto di fusione
71-73 °C
Solubilità
water: soluble(lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCNCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H75N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37H,3-36H2,1-2H3
HKUFIYBZNQSHQS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Dioctadecylamine-BCN (bicyclo[6.1.0]nonyne) conjugate.[5]
- Lipid derivatives of bisethylnorspermine (BSP).[6]
- Functional VP (N-vinylpyrrolidone ) polymers.[7]
- As a reactant in the synthesis of 4,4′-azobis(4-cyano-N,N-dioctadecyl)pentanamide (DODA-501) by reacting with disuccinimidyl 4,4′-azobis(4-cyanovalerate).[8]
- As a reagent in the synthesis of dioctadecyl heptapeptides.[9]
- As a phase transfer and stabilizer agent for gold nanoparticles (AuNPs) in non-polar solvent.[10]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?