Documenti fondamentali
N30404
Sigma-Aldrich
1-Nonene
96%
Sinonimo/i:
α-Nonene, 1-Nonylene, 1-n-Nonene, n-Non-1-ene
Scegli un formato
5 G
141,00 €
25 G
380,00 €
141,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
141,00 €
25 G
380,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)6CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.24
Beilstein:
1698439
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
141,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
4.35 (vs air)
Tensione di vapore
11 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.416 (lit.)
P. ebollizione
146 °C (lit.)
Punto di fusione
−81 °C (lit.)
Densità
0.73 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCC=C
InChI
1S/C9H18/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3H,1,4-9H2,2H3
JRZJOMJEPLMPRA-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
75.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
24 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
1-Dodecene ≥99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
44148
1-Dodecene
1-Hexene 97%
Sigma-Aldrich
320323
1-Hexene
Ian Price et al.
Journal of theoretical biology, 374, 83-93 (2015-04-07)
Mortality from influenza infections continues as a global public health issue, with the host inflammatory response contributing to fatalities related to the primary infection. Based on Ordinary Differential Equation (ODE) formalism, a computational model was developed for the in-host response