Documenti fondamentali
MT51350098
Mettler-Toledo conductivity standard
Conductivity: 12.88 mS, volume 6 x 250 mL
Sinonimo/i:
conductivity calibration standard
About This Item
Codice UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.79
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51350098
Volume
6 x 250 mL
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)