MT51302050
Mettler-Toledo conductivity standard
Conductivity: 12.88 mS/cm, volume 30 x 20 mL , sachets
Sinonimo/i:
conductivity calibration standard
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51302050
Volume
30 x 20 mL , sachets
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3