Documenti
MT51350094
Mettler-Toledo conductivity standard
Conductivity: 12.88 mS, volume 250 mL
Sinonimo/i:
conductivity calibration standard
About This Item
Codice UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.79
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51350094
Volume
250 mL
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3