MT51300170
Mettler-Toledo conductivity standard
Conductivity: 500 μs/cm, volume 250 mL
Sinonimo/i:
conductivity calibration standard
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51300170
Volume
250 mL
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3