154571
1-Methoxynaphthalene
≥98%
Sinonimo/i:
Methyl 1-naphthyl ether, NSC 5530
Saggio
≥98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.621 (lit.)
P. ebollizione
135-137 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H10O/c1-12-11-8-4-6-9-5-2-3-7-10(9)11/h2-8H,1H3
NQMUGNMMFTYOHK-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
112 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?