Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
M51008
Methyliminodiacetic acid
99%
Sinonimo/i:
MIDA, MIDA ligand
Scegli un formato
39,55 €
Prezzo di listino56,50 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
39,55 €
Prezzo di listino56,50 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Saggio
99%
Punto di fusione
220 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
CN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c1-6(2-4(7)8)3-5(9)10/h2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
XWSGEVNYFYKXCP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 risposta-
Utile?
-
-
What is the solubility for Product M51008, Methyliminodiacetic acid?
1 risposta-
Unfortunately, we do not test solubility for product M51008. However, this product should be soluble in 25 mg/mL, 1 N acetic acid and deuterated water.
Utile?
-
-
What is the particle size of Product M51008, Methyliminodiacetic acid?
1 risposta-
Unfortunately, neither Sigma-Aldrich nor the supplier has determined the particle size.