Documenti fondamentali
LGFG30K
Sigma-Aldrich
Green Fluorescent PLGA microspheres
30 μm average diameter
Scegli un formato
50 MG
409,00 €
409,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
409,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
409,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
Excitation/Emission: 460/500 nm
Excitation/Emission: 460/500 nm
Stato
pellets
Diametro medio
30 μm
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Applicazioni
Fluorescent PLGA particles for imaging and cell tracking in drug discovery. Particles can be used for fluorscent assays and drug delivery.
Note legali
Product of Phosphorex, Inc.Degradex(RM) is a product of Phosphorex, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.