Documenti fondamentali
805130
Sigma-Aldrich
PLGA microspheres
2 μm average diameter
Sinonimo/i:
Degradex® PLGA, PLGA Nanoparticles
Scegli un formato
50 MG
537,00 €
537,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
537,00 €
About This Item
Formula condensata:
(C3H4O2)x(C2H2O2)y
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
537,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Livello qualitativo
Diametro medio
2 μm
Punto di fusione
~50 °C
Densità
1.3 g/cm3
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
To re-constitute:
  • Remove the product from freezer.
  • Wait until temperature rises to the ambient temperature.
  • Add DI water or buffer to the container.
  • Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure the microspheres are well suspended.
Applicazioni
Plain PLGA particles for testing system compatibility in drug delivery research. Particles can be used as carriers by attaching drug or biological/chemical entities to particle surface. PLGA particles are used for controlled release, sustained release and targeted drug delivery.
Note legali
Degradex is a registered trademark of Phosphorex, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.