805165
Green Fluorescent PLGA microspheres
50 μm average diameter
Sinonimo/i:
Green Fluorescent PLGA nanoparticles, Degradex® Fluorescent PLGA
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Excitation/emission: 460/500 nm
Livello qualitativo
Stato
powder
Diametro medio
50 μm
Densità
1.3 g/cm3
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
To re-constitute:
- remove the product from freezer
- wait until temperature rises to the ambient temperature
- add DI water or buffer to the container
- Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure the microspheres are well suspended.
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Study on how Degradex® PLGA microspheres and nanoparticles can be used for drug delivery research and formulation development.
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.