Documenti fondamentali
JKA7225
Sigma-Aldrich
4arm-PEG20K
average MN 20,000, Dibenzocyclooctyne
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
Scegli un formato
500 MG
455,00 €
455,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
455,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
455,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
4-Arm PEG20K - Dibenzocyclooctyne,
Stato
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Activated PEG derivatives can be used to modify peptides, proteins, or in other bioconjugation applications. PEGylated materials have found broad use in drug delivery systems, virology, and immunology, as the incorporation of PEG improves pharmacological properties such as increased water solubility, enhanced resistance to degradation (protein hydrolysis), increased circulation half-life, and reduced antigenicity. In addition to PEGylation, activated PEG derivatives can also be used to form networks for tissue engineering or drug delivery applications, depending on the architecture and reactivity.
Note legali
Product of JenKem Technology
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)