Documenti fondamentali
756601
Sigma-Aldrich
Polyoxyethylene bis(azide)
average Mn 20,000, azide
Sinonimo/i:
Diazido-polyethylenglykol, O,O′-Bis(2-azidoethyl)polyethylene glycol, PEG-diazide
Scegli un formato
1 G
148,00 €
148,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
148,00 €
About This Item
Formula condensata:
N3CH2CH2(OCH2CH2)nN3
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
148,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Polyoxyethylene bis(azide), average Mn 20,000
Stato
solid
PM
PEG average Mn 20,000 (n~450)
average Mn 20,000
Punto di fusione
63-70 °C
Estremità Ω
azide
Estremità α
azide
Temperatura di conservazione
2-8°C
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.