QBD10401
NHS-dPEG®4-( m-dPEG®12)3-ester
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>90%
Forma fisica
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Architettura del polimero
shape: branched
functionality: monofunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3