Documenti fondamentali
QBD10127
Sigma-Aldrich
Acid-dPEG®13-NHS ester
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
Scegli un formato
100 MG
352,00 €
352,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
352,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H61NO19
Peso molecolare:
787.84
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
352,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(O)=O)ON1C(CCC1=O)=O
InChI
1S/C34H61NO19/c36-31-1-2-32(37)35(31)54-34(40)4-6-42-8-10-44-12-14-46-16-18-48-20-22-50-24-26-52-28-30-53-29-27-51-25-23-49-21-19-47-17-15-45-13-11-43-9-7-41-5-3-33(38)39/h1-30H2,(H,38,39)
IBSDUGROMOGHLR-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Acid-dPEG®13-NHS ester, a unique heterobifunctional dPEG® crosslinking product, allows conjugation to two different moieties, each containing free amines. Because the single molecular weight dPEG® spacers contain an N-hydroxysuccinimide ester only on one end of the spacer, greater control of the conjugation reaction can be maintained. The free acid end of the spacer can be left unreacted to modify the surface properties of the molecule to which it is conjugated, or the free acid end can be activated and conjugated to a different group at a later time. The dPEG® spacers provide precise spacing/distance control, and the dPEG® itself provides the well-known benefits of increased water solubility; decreased immunogenicity; protection from proteolysis; increased hydrodynamic volume; and increased serum half-life.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)