Documenti fondamentali
JKA3115
Sigma-Aldrich
mPEG20K
average Mn 20,000, Maleimide, thiol reactive
Sinonimo/i:
mPEG-MAL, Methoxy-PEG-Maleimide, Polyethylene glycol
Scegli un formato
1 G
578,00 €
578,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
578,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3O(CH2CH2O)nCH2CH2NHCOCH2CH2C4H2O2N
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
578,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
mPEG20K-MAL, average Mn 20,000
Stato
solid
PM
average Mn 20,000
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: thiol reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Descrizione generale
Methoxy PEG Maleimide. Selective for thiol groups on cystein side chains; reacts at pH 5.0-6.5
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yu, W., et al.
Antiviral Research, 108 (2014)