Documenti fondamentali
JKA0002
Sigma-Aldrich
Y-PEG40K
average MN 40,000, MAL, thiol reactive
Sinonimo/i:
Y-PEG-MAL
Scegli un formato
1 G
439,00 €
439,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
439,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3O(CH2CH2O)nCH2CH2)(CH3O(CH2CH2O)nCH2CO)NCH2CONHCH2CH2NHCOCH2CH2C4H4O2N
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
439,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Y-PEG40K-MAL, average Mn 40,000
Stato
solid
PM
average Mn 40,000
Impiego in reazioni chimiche
reactivity: thiol reactive
Architettura del polimero
shape: Y-shape
functionality: monofunctional
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Y-shape Maleimide PEG. Thiol reactive PEG ; reacts at pH 5.0-6.5. JenKem Technology′s patented products, Y-shape PEG derivatives, also known as branched PEG derivatives, contain two linear methoxy PEG chains attached to a central active core. JenKem proprietary Y-shape PEGs are more selective, due to their sterically bulky structure.
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Resch, G., P. Moreillon, and V.A. Fischetti
AMB Express, 1(29), 1-5 (2011)
Articoli
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.