Solubility is not tested internally, but supplier documentation and literature indicate that it should be soluble in water up to 10 mg/mL. Heating may be required.
JKA3125
mPEG5K
average MN 5,000, Maleimide
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
mPEG5K-Maleimide,
Stato
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
-
Hello, can you give me some information regarding how to dilute the mPEG5K-JKA3125?
1 risposta-