Documenti fondamentali
JKA13012
Sigma-Aldrich
mPEG5K
average MN 5,000, SH
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
Scegli un formato
500 MG
365,00 €
365,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
365,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3O(CH2CH2O)4CH2CH2SH
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
365,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
mPEG5-SH,
Stato
liquid
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Monodisperse PEG. SH can react with metal surfaces, other thiols, disulfide, maleimide and vinyl sulfone groups.
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)