757810
Poly(ethylene glycol) 2-mercaptoethyl ether acetic acid
average Mn 1,000 (n~22), cross-linking reagent amine reactive, cross-linking reagent thiol reactive
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol, mercaptoPEG acid, mercaptopoly(ethylene glycol) carboxylic acid, mercaptopolyoxyethylene acetic acid, thio-PEG, thiol-PEG-acid, thiol-PEG-carboxylate
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Poly(ethylene glycol) 2-mercaptoethyl ether acetic acid, average Mn 1,000
Stato
solid
PM
PEG average Mn 1,000 (n~22)
average Mn 1,000
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
Temp. transizione
Tm 40-45 °C
Estremità Ω
thiol
Estremità α
carboxylic acid
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Applicazioni
- bioconjugation
- drug delivery
- PEG hydrogel
- crosslinker
- surface functionalization
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>604.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 318 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.