Documenti
JKA13014
Sigma-Aldrich
mPEG7-SH
About This Item
Formula condensata:
CH3O(CH2CH2O)6CH2CH2SH
Codice UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
Forma fisica
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3