Documenti fondamentali
I17907
Sigma-Aldrich
4-Piperidinecarboxamide
97%
Sinonimo/i:
Hexahydroisonicotinamide, Isonipecotamide
Scegli un formato
25 G
43,40 €
100 G
122,00 €
43,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
43,40 €
100 G
122,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
43,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Punto di fusione
145-148 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC(=O)C1CCNCC1
InChI
1S/C6H12N2O/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h5,8H,1-4H2,(H2,7,9)
DPBWFNDFMCCGGJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for synthesis of:
  • Survival motor neuron (SMN) protein modulators
  • Diaminotriazine hNav1.7 inhibitors
  • Heteroalicyclic carboxamidines as inhibitors of inducible nitric oxide synthase
  • Orally available naphthyridine protein kinase D inhibitors
  • Phosphodiesterase 5 inhibitors
Reactant for identification of small molecular inhibitors of importin-β mediated nublear import
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)