Documenti fondamentali
722022
Sigma-Aldrich
1-Boc-piperidine-4-carboxaldehyde
95%
Sinonimo/i:
4-Formylcyclohexanecarboxylic acid tert-butyl ester, tert-Butyl 4-formylpiperidine-1-carboxylate
Scegli un formato
500 MG
40,05 €
40,05 €
Prezzo di listino80,10 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
40,05 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H19NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
40,05 €
Prezzo di listino80,10 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
34-40 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C=O
InChI
1S/C11H19NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-6-4-9(8-13)5-7-12/h8-9H,4-7H2,1-3H3
JYUQEWCJWDGCRX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for synthesis of:
  • Pim-1 inhibitors
  • Selective GPR119 agonists for type II diabetes
  • M-tropic (R5) HIV-1 replication inhibitors
  • HDAC inhibitors
  • Selective 5-HT6 antagonists
Reactant for three-component vinylogous Mannich reactions
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)