Documenti fondamentali
HAM79581
Supelco
Hamilton® PRP-1 (12 - 20 µm) HPLC Columns
PRP-1
Scegli un formato
1 EA
10,10 €
10,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
10,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
10,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Hamilton® HPLC reverse phase bulk packing resin, PRP-1, 12-20 μm
Confezionamento
1 ea of
Parametri
5000 psi pressure
tecniche
HPLC: suitable
Matrice
polymeric
Dimensione particelle
12-20 μm
Dimensione pori
100 Å
pH di lavoro
1-14
Tecnica di separazione
reversed phase
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. What is the pack size for this product?
    1 risposta
    1. The pack size for the product is 1 gram as of August 19, 2022.