Documenti fondamentali
HAM61615-01
Fill tubing for Hamilton® Microlab® 600 pipettor
FEP, gauge × L 18 × 1219 mm
Scegli un formato
1 EA
47,80 €
47,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
47,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
47,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
FEP
Gauge × lungh.
18 × 1219 mm
Volume tubo
1146 μL
Raccordi
1/4-28
Compatibilità
suitable for (us with less than or equal to 1 mL syringes)
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)