Documenti fondamentali
HAM238380
Hamilton® Polyplast lab pH electrode
plastic (SAN)/glass, S7 connector
Scegli un formato
1 EA
222,00 €
222,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
222,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115604
NACRES:
NB.79
222,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
cylindrical V glass membrane
plastic (SAN)/glass
single pore diaphragm
Caratteristiche
electrode Polisolve electrolyte
S7 connector
Parametri
0-60 °C temp. range
Diametro
12 mm
Prof. immersione
10 mm
pH
0-14
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)