Documenti fondamentali
HAM202660
Hamilton® chromatography syringe, for Bruker/Varian/Chrompack GC Autosampler
model, 1002 LTN, cemented needle, volume × L 2.5 mL × 51 mm, needle gauge 22
Scegli un formato
1 EA
161,01 €
161,01 €
Prezzo di listino173,00 €Risparmia il 7%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
161,01 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
161,01 €
Prezzo di listino173,00 €Risparmia il 7%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
Gastight syringe
Caratteristiche
autoclavable: no
model 1002 LTN, cemented needle
Produttore/marchio commerciale
Hamilton
Parametri
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
200 psig pressure
D.I. × D.E. ago
0.41 mm × 0.72 mm
Gauge ago
22
volume × lungh.
2.5 mL × 51 mm
Compatibilità
suitable for chromatography
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)