Documenti fondamentali
20691
Hamilton® syringe, 1000 series GASTIGHT®, LTN (fixed needle)
1002LTN, volume 2.5 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Scegli un formato
1 EA
85,90 €
85,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
85,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
85,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Misura ago
22 ga (bevel tip)
Caratteristiche
needle type LTN (fixed)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 81417
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
2.5 mL
Descrizione generale
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.[1]
Applicazioni
It has been used for sampling during headspace GC-MS analysis for the identification of volatile compounds in jellyfish protein hydrolysates.[2]
Note legali
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
"Identification of volatile compounds in jellyfish protein hydrolysate.
Kromfang, Isaree, et al.
King Mongkut?s University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology, 8.2, 153-161 (2014)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192-192 (2012)