Documenti fondamentali
HAM204052
Hamilton® chromatography syringe
for ThermoFinnigan GC Autosampler, model, 701 N, cemented needle, volume × L 10 μL × 50 mm, needle gauge 26s
Scegli un formato
1 EA
72,20 €
72,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
72,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
72,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
Microliter syringe
Caratteristiche
autoclavable: no
model 701 N, cemented needle
Produttore/marchio commerciale
Hamilton
Parametri
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
2000 psig pressure
D.I. × D.E. ago
0.13 mm × 0.483 mm
Gauge ago
26s
volume × lungh.
10 μL × 50 mm
Compatibilità
suitable for chromatography
Descrizione generale
S-Line syringes deliver exceptional performance for everyday use in HPLC autosampler injections at a great value. The C-Line syringe minimizes the potential for bent needles with a keyed flange design. X-Type syringes are designed for sensitive LC samples (i.e. proteins, peptides, phospholipids, smaller amines, etc.) with a specially coated needle and inner syringe barrel to minimize sample adsorption.
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)