Documenti fondamentali
H9605
Sigma-Aldrich
1,2,3,6,7,8-Hexahydropyrene
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H16
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.30
Beilstein:
2048996
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
130-134 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1Cc2ccc3CCCc4ccc(C1)c2c34
InChI
1S/C16H16/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h7-10H,1-6H2
MBAIEZXRGAOPKH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Important intermediate for the synthesis of polycyclic hydrocarbons.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Journal of the American Chemical Society, 111, 4285-4285 (1989)
A J Dobson et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 52 ( Pt 12), 3086-3088 (1996-12-15)
In 1,2,3,6,7,8-hexahydropyrene, C16H16, the unsaturated rings lie essentially in a plane, the r.m.s. deviation of the atoms defining this plane form the best-fit plane being 0.006 (2) A. The saturated rings are substantially non-planar, but the character of the non-planarity