H6773
Etidronic acid
60% aqueous solution
Sinonimo/i:
1-Hydroxyethane-1,1,-diphosphonic acid, 1-Hydroxyethylidenediphosphonic acid, HDEPA, OEDFK
About This Item
Prodotti consigliati
Compatibilità
suitable for photographic applications
Stringa SMILE
CC(O)(P(O)(O)=O)P(O)(O)=O
InChI
1S/C2H8O7P2/c1-2(3,10(4,5)6)11(7,8)9/h3H,1H3,(H2,4,5,6)(H2,7,8,9)
DBVJJBKOTRCVKF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- 5-Nitro-3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones through the reaction between 1-(2-hydroxyphenyl)-2-nitroethanone, aryl aldehydes and urea via one-pot cyclo condensation reaction.
- Thiiranes from epoxides and ammonium thiocyanate.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter