15149
N,N-Bis(phosphonomethyl)glycine
≥98.0% (T)
Sinonimo/i:
N-(Carboxymethyl)iminodi(methylphosphinic acid), Glyphosine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (T)
Stringa SMILE
O=P(CN(CP(O)(O)=O)CC(O)=O)(O)O
InChI
1S/C4H11NO8P2/c6-4(7)1-5(2-14(8,9)10)3-15(11,12)13/h1-3H2,(H,6,7)(H2,8,9,10)(H2,11,12,13)
OXHDYFKENBXUEM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Anti-diabetic; delay onset of diabetes in non-obese NOD mice
Glyphosine binds to a pocket of MHC class II molecules I-Ag7 and DQ8, and modify T cell responses to the autoantigenic insulin B chain fragment 9–23 (B:9–23) peptide. Glyphosine stimulate IL-10 production and delay onset of diabetes in non-obese NOD mice.†
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1