Vai a
P0930
Polivinilpirrolidone
powder, BioXtra, suitable for mouse embryo cell culture
Sinonimo/i:
PVP, Polividone, Povidone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
123,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
214,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(C6H9NO)n
Numero CAS:
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
MDL number:
123,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioXtra
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
viscosity number
28-32(lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL
application(s)
agriculture
SMILES string
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
InChI key
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
General description
Polyvinylpyrrolidone (PVP)/polyvidone is used in cosmetics, medical and hair care products. Povidone iodine, a compound of polyvinylpyrrolidone and iodine can be used as an antiseptic and antibacterial agent. Dry form of PVP is available as a light flaky hygroscopic powder, which can absorb up to 40% of water by its weight.
Application
Polyvinylpyrrolidone has been used as a component in phosphate buffer saline (PBS) for immunostaining. It has also been used as a component in phosphate buffer saline (PBS) to wash parthenogenetic embryos for immunocytochemical analysis.
Other Notes
Il polivinilpirrolidone è un componente della soluzione di Denhardt ed è incluso alla concentrazione dell′1% (p/v) nella soluzione madre 50X standard.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PVP40234257PVP10
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
-
application(s)
-
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polivinilpirrolidone
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. PVP can be dissolve in 1- pentanol or 1- butanol?
    1 risposta
    1. This product is tested for solubility in water but is essentially identical to PVP K40. Various sources state that this material is soluble in methanol, ethanol, alcohol, chloroform,
      glycerol, and acetic acid. This information has not been validated. The material is likely to be soluble in pentanol and butanol, but this would have to be determined experimentally by the end user.
      Utile?
  2. What is molecular average weight of PVP P0930?
    1 risposta
    1. The average molecular weight of this product is 40 kDa. The range and distribution have not been established.