H3275
3-Hydroxy-5-methylisoxazole
≥90%
Sinonimo/i:
Hymexazol
Saggio
≥90%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=CC(=O)NO1
InChI
1S/C4H5NO2/c1-3-2-4(6)5-7-3/h2H,1H3,(H,5,6)
KGVPNLBXJKTABS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)