Documenti fondamentali
381586
Sigma-Aldrich
Methyl 1-(butylcarbamoyl)-2-benzimidazolecarbamate
95%
Sinonimo/i:
Benomyl, NSC 263489
Scegli un formato
5 G
77,40 €
25 G
256,00 €
77,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
77,40 €
25 G
256,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H18N4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.32
Beilstein:
825455
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
77,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CCCCNC(=O)n1c(NC(=O)OC)nc2ccccc12
InChI
1S/C14H18N4O3/c1-3-4-9-15-13(19)18-11-8-6-5-7-10(11)16-12(18)17-14(20)21-2/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3,(H,15,19)(H,16,17,20)
RIOXQFHNBCKOKP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Methyl 1-(butylcarbamoyl)-2-benzimidazolecarbamate (Benomyl) is widely employed for the treatment of various fungal diseases in agriculture.[1] It has been reported as an active constituent of DuPont Benlate fungicidal formulations.[2] Kinetics of the degradation of benomyl in various organic solvents has been investigated by spectrophotometric methods.[3] N,N′-Dibutylurea (DBU) has been reported as the major metabolite of benomyl.[4]
Applicazioni
Methyl 1-(butylcarbamoyl)-2-benzimidazolecarbamate may be used as standard reagent for the HPLC quantification of benomyl in water, sediment and biota samples.[5]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Nystatin ≥4,400 units/mg
Sigma-Aldrich
N3503
Nystatin
Nocodazolo ≥99% (TLC), powder
Sigma-Aldrich
M1404
Nocodazolo
Kinetin suitable for plant cell culture, crystalline
Sigma-Aldrich
K0753
Kinetin
Nystatin powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
N6261
Nystatin
Rifampicin ≥95% (HPLC), powder or crystals
Sigma-Aldrich
R3501
Rifampicin
Analysis of benomyl by liquid chromatography/time-of-flight mass spectrometer and its occurrence in the environment.
Seo YC, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 23(3), 432-436 (2002)
Kamlesh Gupta et al.
Biochemistry, 43(21), 6645-6655 (2004-05-26)
The antifungal agent benomyl [methyl-1-(butylcarbamoyl)-2-benzimidazolecarbamate] is used throughout the world against a wide range of agricultural fungal diseases. In this paper, we investigated the interaction of benomyl with mammalian brain tubulin and microtubules. Using the hydrophobic fluorescent probe 1-anilinonaphthalene-8-sulfonic acid
Jayne Aiken et al.
Cytoskeleton (Hoboken, N.J.), 77(3-4), 40-54 (2019-10-02)
The neuronal cytoskeleton performs incredible feats during nervous system development. Extension of neuronal processes, migration, and synapse formation rely on the proper regulation of microtubules. Mutations that disrupt the primary α-tubulin expressed during brain development, TUBA1A, are associated with a
A L Loyd et al.
PloS one, 13(7), e0199738-e0199738 (2018-07-19)
Ganoderma is a large, diverse and globally-distributed genus in the Basidiomycota that includes species causing a white rot form of wood decay on a variety of tree species. For the past century, many studies of Ganoderma in North America and
Kinetic study of reversible conversion of methyl 1-(butylcarbamoyl)-2-benzimidazolecarbamate (benomyl) to methyl 2-benzimidazolecarbamate (MBC) and n-butyl isocyanate (BIC) in organic solvents.
Chiba M and Cherniak EA.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 26(3), 573-576 (1978)