Documenti fondamentali
H31530
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyridine hydrochloride
technical grade, 85%
Sinonimo/i:
3-Hydroxy-2-pyridinemethanol hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7NO2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.59
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Saggio
85%
Punto di fusione
217 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].OCc1ncccc1O
InChI
1S/C6H7NO2.ClH/c8-4-5-6(9)2-1-3-7-5;/h1-3,8-9H,4H2;1H
SKVRYQUMKJQZFN-UHFFFAOYSA-N
Altre note
remainder sodium chloride
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)