128759
6-Hydroxypyridine-3-carboxylic acid
98%
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-5-pyridinecarboxylic acid, 6-Hydroxynicotinic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(O)nc1
InChI
1S/C6H5NO3/c8-5-2-1-4(3-7-5)6(9)10/h1-3H,(H,7,8)(H,9,10)
BLHCMGRVFXRYRN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3