Documenti fondamentali
H12854
Sigma-Aldrich
1-Hexen-3-ol
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2CH(OH)CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.428 (lit.)
P. ebollizione
134-135 °C (lit.)
Densità
0.834 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC(O)C=C
InChI
1S/C6H12O/c1-3-5-6(7)4-2/h4,6-7H,2-3,5H2,1H3
BVOSSZSHBZQJOI-UHFFFAOYSA-N
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Pingxi Xu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(46), 16592-16597 (2014-10-29)
Insect repellents are important prophylactic tools for travelers and populations living in endemic areas of malaria, dengue, encephalitis, and other vector-borne diseases. DEET (N,N-diethyl-3-methylbenzamide) is a 6-decade-old synthetic repellent, which is still considered the gold standard of mosquito repellents. Mosquitoes