Documenti
230324
Sigma-Aldrich
5-Hexen-1-ol
98%
Sinonimo/i:
5-Hexenol
About This Item
Formula condensata:
HOCH2(CH2)3CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.16
Beilstein:
1236458
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.435 (lit.)
P. eboll.
78-80 °C/25 mmHg (lit.)
Densità
0.834 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCCCC=C
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h2,7H,1,3-6H2
UIZVMOZAXAMASY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Cyclization to a tetrahydropyran by phenylselenoetherification.
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
138.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
59 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
J. Mol. Catal. A: Chem., 272, 288-288 (2007)