Documenti fondamentali
GF96978245
Indium-tin alloy, In50Sn50
foil, 50 x 50mm, 0.25mm thickness
Sinonimo/i:
IN080250
Scegli un formato
1 EA
463,00 €
463,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
463,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
463,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 969-782-45
Misura × spessore
50 mm × 50 mm × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)